SY3465084871
Synthonix Corporation
2-(1H-imidazol-2-yl)morpholine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: I27740-100MG
390,68 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: I27740-100MG
390,68 €
Iupac Name
2-(1H-imidazol-2-yl)morpholine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11N3O.ClH/c1-2-10-7(9-1)6-5-8-3-4-11-6;/h1-2,6,8H,3-5H2,(H,9,10);1H
Clave InChI
ZHULPOIHUYSPCZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/27740.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)