Merck
SY3465084380
Synthonix Corporation
tert-butyl 2,4-dioxo-1,3,7-triazaspiro[4.5]decane-7-carboxylate
Seleccione un Tamaño
1 G
243,71 €
5 G
611,14 €
Referencia (SKU) del distribuidor: B26192-1G
243,71 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
243,71 €
5 G
611,14 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
269.3
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: B26192-1G
243,71 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
tert-butyl 2,4-dioxo-1,3,7-triazaspiro[4.5]decane-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H19N3O4/c1-11(2,3)19-10(18)15-6-4-5-12(7-15)8(16)13-9(17)14-12/h4-7H2,1-3H3,(H2,13,14,16,17)
Clave InChI
UDAAVVGTVULJRE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/26192.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/26192.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)