SY3465084350
Synthonix Corporation
tert-butyl 4-(6-aminopyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: B24326-1G
18,37 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: B24326-1G
18,37 €
Iupac Name
tert-butyl 4-(6-amino-3-pyridinyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H22N4O2/c1-14(2,3)20-13(19)18-8-6-17(7-9-18)11-4-5-12(15)16-10-11/h4-5,10H,6-9H2,1-3H3,(H2,15,16)
Clave InChI
RMULRXHUNOVPEI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/24326.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)