Merck
SY3465084288
Synthonix Corporation
tert-butyl N-{3-aminobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl}carbamate
Seleccione un Tamaño
500 MG
29,39 €
1 G
33,07 €
5 G
134,72 €
Referencia (SKU) del distribuidor: B21366-500MG
29,39 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
29,39 €
1 G
33,07 €
5 G
134,72 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
198.27
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: B21366-500MG
29,39 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
tert-butyl (3-aminobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H18N2O2/c1-8(2,3)14-7(13)12-10-4-9(11,5-10)6-10/h4-6,11H2,1-3H3,(H,12,13)
Clave InChI
WDWZFRPJPZEOBM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/21366.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/21366.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)