SY3465084199
Synthonix Corporation
tert-butyl 3-hydroxy-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: B19445-100MG
97,98 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: B19445-100MG
97,98 €
Iupac Name
tert-butyl 3-hydroxy-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H21NO4/c1-10(2,3)16-9(14)12-6-4-5-11(15,7-12)8-13/h13,15H,4-8H2,1-3H3
Clave InChI
BZUJNOSCUZJLSA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/19445.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)