SY3432449744
Synthonix Corporation
Methyl 6-hydroxyquinoline-2-carboxylate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: M14983-250MG
563,39 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: M14983-250MG
563,39 €
Iupac Name
methyl 6-hydroxy-2-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H9NO3/c1-15-11(14)10-4-2-7-6-8(13)3-5-9(7)12-10/h2-6,13H,1H3
Clave InChI
JLJVETNNBYVBKA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/14983.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)