SY3432449364
Synthonix Corporation
3-Boc-8-cyano-3-azabicyclo[3.2.1]octane
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: C14494-250MG
281,69 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: C14494-250MG
281,69 €
Iupac Name
tert-butyl 8-cyano-3-azabicyclo[3.2.1]octane-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H20N2O2/c1-13(2,3)17-12(16)15-7-9-4-5-10(8-15)11(9)6-14/h9-11H,4-5,7-8H2,1-3H3
Clave InChI
YDWLHTXDHGRNQC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/14494.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)