SY3432448859
Synthonix Corporation
3-Bromo-1-methyl-1H-indazole-6-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: B13912-1G
551,14 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: B13912-1G
551,14 €
Iupac Name
3-bromo-1-methyl-1H-indazole-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H7BrN2O2/c1-12-7-4-5(9(13)14)2-3-6(7)8(10)11-12/h2-4H,1H3,(H,13,14)
Clave InChI
DMDCLOZQWPLXRK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/13912.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)