Merck
SY3432447875
Synthonix Corporation
3-Ethyl-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
152.2
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-ethyl-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
Inchi Code
1S/C7H12N4/c1-2-6-9-10-7-5-8-3-4-11(6)7/h8H,2-5H2,1H3
Clave InChI
KYAGGLONXREQED-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/12688.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/12688.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)