Merck
SY3428348528
Synthonix Corporation
5H-Pyrrolo[3,2-d]pyrimidin-4-amine
Seleccione un Tamaño
1 G
317,20 €
5 G
843,84 €
10 G
1358,24 €
Referencia (SKU) del distribuidor: P1442-1G
317,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
317,20 €
5 G
843,84 €
10 G
1358,24 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
134.14
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: P1442-1G
317,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidin-4-amine
Inchi Code
1S/C6H6N4/c7-6-5-4(1-2-8-5)9-3-10-6/h1-3,8H,(H2,7,9,10)
Clave InChI
YRVFQPBPZCRUDX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/1442.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/1442.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)