SY3428348200
Synthonix Corporation
Methyl 3,3-dimethylcyclobutane-1-carboxylate
About This Item
Iupac Name
methyl 3,3-dimethylcyclobutanecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H14O2/c1-8(2)4-6(5-8)7(9)10-3/h6H,4-5H2,1-3H3
Clave InChI
CHNSELMPFKJRDN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/10532.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)