Merck
SY3428348188
Synthonix Corporation
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
Seleccione un Tamaño
1 G
24,50 €
5 G
36,74 €
10 G
48,99 €
Referencia (SKU) del distribuidor: M10424-1G
24,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
24,50 €
5 G
36,74 €
10 G
48,99 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
220.27
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: M10424-1G
24,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H16N2O2/c1-13-6-8-14(9-7-13)11-4-2-10(3-5-11)12(15)16/h2-5H,6-9H2,1H3,(H,15,16)
Clave InChI
UCFZVQHKTRSZMM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Very pale yellow
Product Link
https://synthonix.com/10424.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/10424.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)