Merck
SY3428348067
Synthonix Corporation
cis-tert-Butyl 3-hydroxy-3-methylcyclobutylcarbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
201.27
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl 3-hydroxy-3-methylcyclobutylcarbamate
Inchi Code
1S/C10H19NO3/c1-9(2,3)14-8(12)11-7-5-10(4,13)6-7/h7,13H,5-6H2,1-4H3,(H,11,12)/t7-,10+
Clave InChI
MDBARZYXJRKEAH-WKFQBHICSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/11346.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/11346.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)