Merck
SY3428347817
Synthonix Corporation
1-(2,4-Dichloropyrimidin-5-yl)ethanone
Seleccione un Tamaño
1 G
1053,29 €
Referencia (SKU) del distribuidor: D11958-1G
1053,29 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
1053,29 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
191.02
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: D11958-1G
1053,29 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-(2,4-dichloro-5-pyrimidinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C6H4Cl2N2O/c1-3(11)4-2-9-6(8)10-5(4)7/h2H,1H3
Clave InChI
LQPFSUBPAKSGQX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/11958.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/11958.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)