Merck
SY3428347788
Synthonix Corporation
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-acetic acid
Seleccione un Tamaño
1 G
134,72 €
5 G
489,90 €
10 G
979,80 €
Referencia (SKU) del distribuidor: D11711-1G
134,72 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
134,72 €
5 G
489,90 €
10 G
979,80 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
216.14
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: D11711-1G
134,72 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Iupac Name
(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H6F2O4/c10-9(11)14-6-2-1-5(4-8(12)13)3-7(6)15-9/h1-3H,4H2,(H,12,13)
Clave InChI
QQCFKULMRLDOEG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/11711.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/11711.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)