Merck
SY3428347780
Synthonix Corporation
cis-3-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]cyclobutanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
202.37
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(1s,3s)-3-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)cyclobutan-1-ol
Inchi Code
1S/C10H22O2Si/c1-10(2,3)13(4,5)12-9-6-8(11)7-9/h8-9,11H,6-7H2,1-5H3/t8-,9+
Clave InChI
ILGIKHCMCDNBSK-DTORHVGOSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/11671.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/11671.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)