Merck
SY3428347773
Synthonix Corporation
3,3-Difluoro-1-methylcyclobutanecarboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
150.13
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3,3-difluoro-1-methylcyclobutanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H8F2O2/c1-5(4(9)10)2-6(7,8)3-5/h2-3H2,1H3,(H,9,10)
Clave InChI
IBUYIDRQPFGVIL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
yellow oil
Product Link
https://synthonix.com/11658.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/11658.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)