SY3428347656
Synthonix Corporation
2,4-Dichloro-7-methoxyquinazoline
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: D10202-100MG
94,31 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: D10202-100MG
94,31 €
Iupac Name
2,4-dichloro-7-methoxyquinazoline
Inchi Code
1S/C9H6Cl2N2O/c1-14-5-2-3-6-7(4-5)12-9(11)13-8(6)10/h2-4H,1H3
Clave InChI
DJLGBZOLTZXCHN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/10202.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)