SY3428347240
Synthonix Corporation
2-Bromobenzylhydrazine dihydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: B10205-1G
134,72 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: B10205-1G
134,72 €
Iupac Name
1-(2-bromobenzyl)hydrazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9BrN2.2ClH/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-9;;/h1-4,10H,5,9H2;2*1H
Clave InChI
MQFQSVZYPCIEIH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/10205.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)