SY3428347171
Synthonix Corporation
cis-4-(Boc-amino)-1-methylcyclohexanol
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: A11756-1G
367,43 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: A11756-1G
367,43 €
Iupac Name
tert-butyl 4-hydroxy-4-methylcyclohexylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H23NO3/c1-11(2,3)16-10(14)13-9-5-7-12(4,15)8-6-9/h9,15H,5-8H2,1-4H3,(H,13,14)/t9-,12+
Clave InChI
DZKXFTPOGGFHOX-WVSHTKLVSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/11756.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)