SY3428347154
Synthonix Corporation
1-Boc-3-amino-3-ethylpyrrolidine
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 3-amino-3-ethyl-1-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H22N2O2/c1-5-11(12)6-7-13(8-11)9(14)15-10(2,3)4/h5-8,12H2,1-4H3
Clave InChI
ZEPFYHXWIXUZJB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/11688.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)