Merck
SY3390162286
Synthonix Corporation
4-Oxazolemethanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
99.09
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1,3-oxazol-4-ylmethanol
Inchi Code
1S/C4H5NO2/c6-1-4-2-7-3-5-4/h2-3,6H,1H2
Clave InChI
BKHIXCNJVHVHAG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/7923.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/7923.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)