SY3390161681
Synthonix Corporation
Thiomorpholine 1,1-dioxide hydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: T7565-25G
48,99 €
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: T7565-25G
48,99 €
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Iupac Name
thiomorpholine 1,1-dioxide hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H9NO2S.ClH/c6-8(7)3-1-5-2-4-8;/h5H,1-4H2;1H
Clave InChI
UOMTVKMKHZMFMQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/7565.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)