Merck
SY3390161673
Synthonix Corporation
5H-Pyrrolo[2,3-b]pyrazine-7-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
500 MG
453,16 €
1 G
673,61 €
5 G
2033,09 €
Referencia (SKU) del distribuidor: P7582-500MG
453,16 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
453,16 €
1 G
673,61 €
5 G
2033,09 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
163.14
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: P7582-500MG
453,16 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H5N3O2/c11-7(12)4-3-10-6-5(4)8-1-2-9-6/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)
Clave InChI
JNXHWZHCSSQBRN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Room Temperature
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/7582.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/7582.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)