Merck
SY3371479312
Synthonix Corporation
3-Oxo-1-Oxa-7-azaspiro[4.4]nonane-7-carboxylic acid tert-butyl ester
Seleccione un Tamaño
500 MG
269,45 €
1 G
453,16 €
5 G
1812,63 €
Referencia (SKU) del distribuidor: X5986-500MG
269,45 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
269,45 €
1 G
453,16 €
5 G
1812,63 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
241.29
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: X5986-500MG
269,45 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Iupac Name
tert-butyl 3-oxo-1-oxa-7-azaspiro[4.4]nonane-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H19NO4/c1-11(2,3)17-10(15)13-5-4-12(8-13)6-9(14)7-16-12/h4-8H2,1-3H3
Clave InChI
PBIPOVUIKARFCM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/5986.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/5986.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)