Merck
SY3371478820
Synthonix Corporation
2-Pyrazinecarboxaldehyde
Seleccione un Tamaño
1 G
183,71 €
5 G
220,46 €
10 G
269,45 €
Referencia (SKU) del distribuidor: P0148-1G
183,71 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
183,71 €
5 G
220,46 €
10 G
269,45 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
108.1
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: P0148-1G
183,71 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Iupac Name
2-pyrazinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C5H4N2O/c8-4-5-3-6-1-2-7-5/h1-4H
Clave InChI
DXBWJLDFSICTIH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0148.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/0148.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)