Merck
SY3371478210
Synthonix Corporation
Isoquinolin-6-ylboronic acid hydrochloride
Seleccione un Tamaño
500 MG
131,05 €
1 G
154,32 €
Referencia (SKU) del distribuidor: I5314-500MG
131,05 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
131,05 €
1 G
154,32 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
209.44
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: I5314-500MG
131,05 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
6-isoquinolinylboronic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H8BNO2.ClH/c12-10(13)9-2-1-8-6-11-4-3-7(8)5-9;/h1-6,12-13H;1H
Clave InChI
MKNBRFWRIQVMGU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/5314.html
Pictogramas
CorrosionSkull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/5314.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)