Merck
SY3371477328
Synthonix Corporation
Diisopropyl 3,3-dimethoxycyclobutane-1,1-dicarboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
288.34
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
diisopropyl 3,3-dimethoxy-1,1-cyclobutanedicarboxylate
Inchi Code
1S/C14H24O6/c1-9(2)19-11(15)13(12(16)20-10(3)4)7-14(8-13,17-5)18-6/h9-10H,7-8H2,1-6H3
Clave InChI
SZJMXTBKYMLPTJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0238.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/0238.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)