Merck
SY3371477013
Synthonix Corporation
2-Chloro-3-methoxypyrazine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
144.56
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-chloro-2-pyrazinyl methyl ether
Inchi Code
1S/C5H5ClN2O/c1-9-5-4(6)7-2-3-8-5/h2-3H,1H3
Clave InChI
PUMFABSDZOUISK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/1053.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/1053.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)