Merck
SY3371475968
Synthonix Corporation
4-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Seleccione un Tamaño
1 G
97,98 €
5 G
293,94 €
Referencia (SKU) del distribuidor: B0450-1G
97,98 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
97,98 €
5 G
293,94 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
197.03
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: B0450-1G
97,98 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-bromo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Inchi Code
1S/C7H5BrN2/c8-6-3-9-4-7-5(6)1-2-10-7/h1-4,10H
Clave InChI
NZUWATDXQMWXMY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0450.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/0450.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)