Z777287
Antibodix® WCX-NP (3 μm) Weak Cation Exchange HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, PEEK, HPLC Column
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Antibodix® WCX-NP3 Weak Cation Exchange Column, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, 3 μm particle size, PEEK
Materiales
PEEK
Línea del producto
Antibodix®
fabricante / nombre comercial
Sepax 602NP3P-2105
envase
1 ea of
Parámetros
55 Mpa max. pressure (8000 psi)
80 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
5 cm × 2.1 mm
Matriz
polymeric
grupo activo de la matriz
weak cation exchange phase
tamaño de partícula
3 μm
tamaño de poro
non-porous
Intervalo de pH operativo
2.0-12.0
técnica de separación
cation exchange
Categorías relacionadas
Descripción general
Antibodix User Manual
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)