Documentos clave
SU860207
Supelco
2in1 KIT, Short thread vial wide opening with short thread polypropylene screw cap
pkg of 100, volume 1.5 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
Materiales
clear glass vial (wide)
red PTFE/white silicone septum
transparent polypropylene cap (with 6 mm center hole)
dureza
55 (Durometer: shore A)
envase
pkg of 100
disponibilidad
not available in USA
D.E.
11.6 mm
diám. × Al × D.I.
11.6 mm × 32 mm × 6.0 mm
membrana de goma grosor
1.0 mm
volumen
1.5 mL
Adaptador
thread for 9 mm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)