SU860197
2in1 kit universal short thread autosampler microvial
pkg of 100 ea, volume 0.3 mL, blue polypropylene cap (with 6 mm center hole), clear polypropylene (with integrated 0.3 mL insert)
About This Item
Productos recomendados
Materiales
blue polypropylene cap (with 6 mm center hole)
clear polypropylene (with integrated 0.3 mL insert)
red PTFE/white silicone septum (UltraClean)
dureza
55 (Durometer: shore A)
envase
pkg of 100 ea
D.E.
11.6 mm
diám. × Al × D.I.
11.6 mm × 32 mm × 6.0 mm
membrana de goma diám. × grosor
9 × 1.0 mm
volumen
0.3 mL
Adaptador
thread for 9 mm
Categorías relacionadas
pieza de repuesto
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)