SU860178
Tapón de rosca corta, rosca de 9 mm, con camisa
Sinónimos:
Short thread screw cap, 9 mm thread, with liner
About This Item
Productos recomendados
Materiales
beige silicone
blue polypropylene screw cap (open-top)
white PTFE/silicone septum (with slit)
Características
Ultrabond
dureza
45 (Durometer: shore A)
envase
pkg of 1 × 100 ea (SU860178)
disponibilidad
not available in USA
grosor
1.3 mm
Adaptador
for 9 mm short thread
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)