Documentos clave
SU860126
Supelco
Tapón de rosca corta, rosca de 9 mm, con camisa
Ultra-clean, yellow polypropylene (with 6 mm center hole)
About This Item
Código UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
Materiales
red PTFE/white silicone
yellow polypropylene (with 6 mm center hole)
Características
Ultra-clean
dureza
55 (Durometer: shore A)
envase
pkg of 1000 ea
disponibilidad
not available in USA
diám. × grosor
9 mm × 1.0 mm
Adaptador
for 9 mm (short thread)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)