SU860119
Crimp Seal with PTFE/Silicone Septum
Ultra-clean, gold aluminum (with 5.5 mm center hole), diam. × thickness 11 mm × 1.3 mm, red PTFE/white silicone
About This Item
Materiales
gold aluminum (with 5.5 mm center hole)
red PTFE/white silicone
Características
Ultra-clean
dureza
45 (Durometer: shore A)
envase
pkg of 1000 ea
disponibilidad
not available in USA
diám. × grosor
11 mm × 1.3 mm
compatibilidad
for use with 11 mm crimp top
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)