SU860094
Crimp Seals for SPME, 11mm
silver aluminum seal (with 5.6 mm center hole), red PTFE/white silicone septum, septum diam. × thickness 11 mm × 1.3 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Productos recomendados
Materiales
red PTFE/white silicone septum
silver aluminum seal (with 5.6 mm center hole)
Características
closure type crimp seal
dureza
45 (Durometer: shore A)
envase
pkg of 100 ea
membrana de goma diám. × grosor
11 mm × 1.3 mm
Adaptador
thread for 11 mm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)