SU860058
Crimp Top Vial taking 8mm seal
volume 0.6 mL, clear glass vial (conical), O.D. × H 7 mm × 40 mm, pkg of × 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiales
clear glass vial (conical)
glass
envase
pkg of × 100 ea
D.E. × Al
7 mm × 40 mm
volumen
0.6 mL
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)