Merck
SPRF7
Smoke Point Reference Fuel Blend
Fuel Blend 7 for 42.8 mm (0/100%v/v), certified reference material
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
certified reference material
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Smoke Point Reference Fuel Blend
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Central nervous system
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
¿Qué está pasando?
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
10.4 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
-12 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)