SAAR5885060
Ácido sulfúrico
uniLAB™
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
<0.3 (25 °C, vs air)
presión de vapor
1 mmHg ( 146 °C)
Línea del producto
uniLAB™
envase
glass bottle of 4 × 2.5 L (SAAR5885060LC)
poly bottle of 4 × 2.5 L (SAAR5885060LP)
pkg of 25 L (SAAR5885060ME)
bp
~290 °C (lit.)
densidad
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
Clave InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Información legal
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.