Key Documents
SAAR5872060
Starch soluble
Vitex, univAR
About This Item
Código UNSPSC:
12352201
Línea del producto
univAR
envase
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5872060EM)
temp. de almacenamiento
2-30°C
Aplicación
Analysed reagent
For laboratory use only
Información legal
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)