SAAR5825520
Sulfito de sodio
anhydrous, univAR™
About This Item
Productos recomendados
grado
anhydrous
Línea del producto
univAR™
envase
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5825520EM)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O3S/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
Clave InChI
GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)