Merck
SAAR5824000
Sodium nitrate
univAR
Sinónimos:
Chile salpeter
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
NaNO3
Número de CAS:
Peso molecular:
84.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Línea del producto
univAR
envase
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5824000EM)
mp
306 °C (dec.) (lit.)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Na+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1
Clave InChI
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Analysed reagent
For laboratory use only
Información legal
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)