Merck
SAAR5823180
Sodium hydroxide
pellets, uniLAB
Sinónimos:
«Sosa cáustica»
About This Item
Fórmula lineal:
NaOH
Número de CAS:
Peso molecular:
40.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352316
product name
Hidróxido de sodio, uniLAB
densidad de vapor
>1 (vs air)
presión de vapor
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
Línea del producto
uniLAB
envase
bucket of 5 kg (SAAR5823180FL)
mp
318 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Clave InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Chemically pure
For laboratory use only
Información legal
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)