Merck
SAAR5048020
Potassium sodium tartrate tetrahydrate
univAR
Sinónimos:
L(+)-Tartaric acid potassium Sodium salt, Rochelle salt, Seignette salt
About This Item
Fórmula lineal:
KOCOCH(OH)CH(OH)COONa · 4H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
282.22
Beilstein:
6113568
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
grado
reagent grade
Línea del producto
univAR
envase
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR5048020EM)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O.O.O.O.[Na+].[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.K.Na.4H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2/t1-,2-;;;;;;/m1....../s1
Clave InChI
VZOPRCCTKLAGPN-ZFJVMAEJSA-L
Aplicación
Analysed reagent
For laboratory use only
Información legal
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)