Merck
SAAR5046800
Potassium permanganate
uniLAB
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
KMnO4
Número de CAS:
Peso molecular:
158.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352312
Línea del producto
uniLAB
envase
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5046800EM)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
InChI
1S/K.Mn.4O/q+1;;;;;-1
Clave InChI
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Chemically pure
For laboratory use only
Suitable for heterogeneous oxidations.
Información legal
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Órganos de actuación
Brain
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)