Merck
SAAR5046200
Potassium oxalate monohydrate
univAR
Sinónimos:
Ethanedioic acid, Oxalic acid potassium salt
About This Item
Fórmula lineal:
(COOK)2 · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
184.23
Beilstein:
3752576
Número MDL:
Línea del producto
univAR
envase
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5046200EM)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2K.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Clave InChI
QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Analysed reagent
For laboratory use only
Información legal
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)