Merck
SAAR5046020
Potassium nitrate
univAR
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
KNO3
Número de CAS:
Peso molecular:
101.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Línea del producto
univAR
envase
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5046020EM)
mp
334 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[K+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Clave InChI
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Analysed reagent
For laboratory use only
Información legal
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame over circle
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Ox. Sol. 3
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)