Documentos
SAAR4971590
Phenol Red
pH indicator
About This Item
Código UNSPSC:
41116100
product name
Phenol Red,
envase
poly bottle of 20 × 25 g (SAAR4971590CB)
temp. de almacenamiento
2-30°C
Aplicación
For laboratory use only
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)