SAAR4943300
Peptone Powder
uniLAB™
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
uniLAB™
envase
poly bottle of 10 × 250 g (SAAR4943300DN)
temp. de almacenamiento
2-30°C
Aplicación
Chemically pure
For laboratory use only
Información legal
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)